Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-HIV-1 gp120 Mouse monoclonal antibody Gold [clone: 5i26]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

H6003-34G4
USBIH6003-34G4EA 1140 EUR InStock
USBIH6003-34G4
Anti-HIV-1 gp120 Mouse monoclonal antibody Gold [clone: 5i26]
Antikörper
Recommended dilution: Dot Blot: 10-100ng; Immunochemistry: 1:50 to 1:100

Type: Primary
Antigen: HIV-1 gp120
Clonality: monoclonal
Clone: 5i26
Conjugation: Gold
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge