Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Insulin-Like Growth Factor I Receptor, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J295]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

I7661-21M1
USBII7661-21M1EA 541 EUR InStock
USBII7661-21M1
Anti-Insulin-Like Growth Factor I Receptor, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J295]
Antikörper
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Insulin-Like Growth Factor I Receptor, beta
Clonality: monoclonal
Clone: 5J295
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge