Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Interleukin 1 Receptor Type II Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 13A49]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

I7663-25H5
USBII7663-25H5EA 809 EUR InStock
USBII7663-25H5
Anti-Interleukin 1 Receptor Type II Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 13A49]
Antikörper
Recommended dilution: Western Blot: 1:50

Type: Primary
Antigen: Interleukin 1 Receptor Type II
Clonality: monoclonal
Clone: 13A49
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge