Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-TUBB Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-06]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

T9155-01X
USBIT9155-01XEA 632 EUR InStock
USBIT9155-01X
Anti-TUBB Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-06]
Antikörper
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 2-5?g/ml

Type: Primary
Antigen: TUBB (tubulin, beta class I)
Clonality: monoclonal
Clone: TU-06
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Pig

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge