Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-USP13 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

U4100-22-FITC
USBIU4100-22-FITCEA 884 EUR InStock
USBIU4100-22-FITC
Anti-USP13 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Antikörper
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: USP13 (ubiquitin specific peptidase 13 (isopeptidase T-3))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge