Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-SLC18A3 Guinea pig Polyclonal Antibody

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

V2121-85A
USBIV2121-85AEA 1200 EUR InStock
USBIV2121-85A
Anti-SLC18A3 Guinea pig Polyclonal Antibody
Antikörper
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:5000-1:10000

Type: Primary
Antigen: SLC18A3 (solute carrier family 18 (vesicular acetylcholine transporter), member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge