Hochtemperatur-Reinraum-Klebebänder
Lieferant: ULTRATAPE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6570CL100-P7D
UTAP6570CL100-P7DEA 577 EUR InStock
UTAP6570CL100-P7D
Hochtemperatur-Reinraum-Klebebänder
Klebebänder
Diese Hochtemperatur-Reinraum-Klebebänder bestehen aus Polyester mit Silikonkleber.
  • Haften schnell auf allen Oberflächen
  • Lassen sich sauber und ohne Rückstände entfernen
  • Temperaturbeständig bis 177 °C
Länge: 65,8 m
Farbe: Transparent
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge