Kapselgehörschützer, K2
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2600.002
UVEX2600.002EA 36.1 EUR InStock
UVEX2600.002
Kapselgehörschützer, K2
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Der K2 Kapselgehörschutz vereint eindrucksvoll einen hohen Grad an Schutz mit dem großartigen Design der weichen Oberflächen. Diese Ohrenschützer schmiegen sich angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.
  • Einfache Längenverstellung
  • Leicht anpassbar für perfekten Sitz
  • Gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
  • Kapselpolster aus extra softem Memory Foam
  • Design mit geringem Gewicht und kleinem Kapselvolumen
SNR: 32 dB
Zertifizierungen: EN 352-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..