Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex rubiflex S NB40S
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6022407 6022408 6022409 6022410 6022411
UVEX6022407EA 138 EUR InStock
UVEX6022407 UVEX6022408 UVEX6022409 UVEX6022410 UVEX6022411
Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex rubiflex S NB40S
Handschuhe
Diese Chemikalienschutzhandschuhe aus Baumwoll-Interlock verfügen über eine spezielle NBR-Beschichtung und vereinen Schutz mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität.
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
  • Sehr guter Grip in feuchten und nassen Bereichen
  • Hervorragendes Tastgefühl
  • Ergonomische Passform, extrem hohe Flexibilität
  • Guter Tragekomfort mit hoher Wasserdampfaufnahme durch Baumwollfutter
Typische Anwendungsbereiche: Automobilbranche, chemische Industrie, Labore
, Lackieren, Lebensmittelverarbeitung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2111X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKNOPT)
OEKO-TEX® Standard 100
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge