Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex profabutyl B-05R

Lieferant: UVEX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

6094911 6094910 6094907 6094908 6094909
UVEX6094911EA 66.1 EUR InStock
UVEX6094911 UVEX6094910 UVEX6094907 UVEX6094908 UVEX6094909
Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex profabutyl B-05R
Handschuhe
Diese ungefütterten Handschuhe aus 100% Butylkautschuk bieten eine gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine und gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen.

  • Nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm)
  • Gute Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen
  • Hochflexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Undurchlässig für Wasserdampf, Gase und giftige Stoffe

Bitte beachten: Butyl ist nicht gegen Öl, Fett, aliphatischen und aromatischen oder chlorinierten Kohlenwasserstoffen beständig.


Zertifizierungen: EN 388:2016 (2010X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABIKLP)

Zubehörinformationen: EN 388:2016 (2010X), EN ISO 374-1:2016 Type A (ABIKLP)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge