Hygienemasken silv-Air 7312
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8707.312
UVEX8707.312EA 33.1 EUR InStock
UVEX8707.312
Hygienemasken silv-Air 7312
Masken Hygiene-Masken
FFP 3 Formmaske mit Ausatemventil im neuartigen, formoptimierten Design.
  • Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
  • Extra breite Textilkopfbänder
  • Feinporige Dichtlippe
  • Im Material eingearbeiteter Nasenclip für höchsten Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
Die dreidimensionale Formgebung sorgt für eine herausragende Passform bei den unterschiedlichsten Gesichtstypen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge