Schweißerschutzbrillen, 9104
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9104.041
UVEX9104.041EA 44 EUR InStock
UVEX9104.041
Schweißerschutzbrillen, 9104
Schutzbrillen
Kompakte Schweißerschutzbrille mit dichtschließender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg, Seitenschutz und integrierter Augenrandabdeckung für ein Extra an Sicherheit sowie mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter.
  • Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
  • Zuverlässiger UV-400- und IR-Schutz (Flip-up-Scheibe)
  • Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
  • Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
  • Mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung
  • Anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden
Der speziell geformte Fassungsrand bietet Schutz gegen Partikel von unten.
Zertifizierungen: EN 166, EN 169, EN 170
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge