Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brillenreinigungsstation, uvex

Lieferant: UVEX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9970.005 9973.101 9972.103
UVEX9970.005EA 85.2 EUR InStock
UVEX9970.005 UVEX9973.101 UVEX9972.103
Brillenreinigungsstation, uvex
Reinigungsmittel Linsenreinigungslösungen
Diese praktische Reinigungsstation kann an der Wand montiert werden, was Ihren Mitarbeitern schnellen Zugriff und eine immer klare Sicht ermöglicht.

  • Passend für alle uvex-Schutzbrillen
  • Einfaches Nachfüllen, Nachfüllprodukte können separat bestellt werden
  • Schlankes und robustes Design, kompakte Größe (24 × 28 cm)
  • Geschlossene Rückwand zur Vermeidung von Verschmutzungen des Reinigungszubehörs
  • Einfache Handhabung durch 1-Klick-Bedienung
  • Einfache Wandmontage (mit Schrauben)

Die Station ist mit einer Flasche Reinigungsflüssigkeit (0,5 L), einer Kunststoffpumpe, die an der Reinigungsflüssigkeitsflasche angebracht werden kann, und antistatischen, silikonfreien Linsenreinigungspapieren (ca. 700 Blätter) ausgestattet.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge