Vakuum-Messgerät, VACUU·VIEW
Lieferant: VACUUBRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20683220 20683210
VACU20683220EA 901 EUR InStock
VACU20683220 181-0465
Vakuum-Messgerät, VACUU·VIEW
Pumpen Vakuum-Messgeräte
VACUU·VIEW-Vakuummeter sind chemikalienbeständige Keramik-Membransensoren für Messungen im Grobvakuumbereich und bieten eine gasunabhängige Druckanzeige mit präziser kapazitiver Anzeige.
  • Hochpräzises Vakuummessgerät für Messungen vom Atmosphärendruck bis 0,01 bis 5 mbar
  • Kompaktes Design mit integriertem Sensor für eine sinnvollen Aufbau im Laborprozess
  • Leicht ablesbares beleuchtetes Display
Lieferumfang: Vakuum-Messgerät mit integriertem Vakuumsensor, betriebsfertig, Set Schlauchwelle DN 6/10 mm beigelegt, mit Steckernetzteil und Anleitung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge