Schläuche, PTFE, Vakuum, mit Kleinflansch
Lieferant: VACUUBRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20686030 20686031 20686033 20686032
VACU20686030EA 318 EUR InStock
VACU20686030 VACU20686031 VACU20686033 VACU20686032
Schläuche, PTFE, Vakuum, mit Kleinflansch
Schläuche Transferschlauch
PTFE-Vakuumschlauch, antistatisch. Innen glattwandig für erhöhte Chemikalienbeständigkeit, verringerte Ablagerungen und hohen Leitwert.
  • Mit Kleinflansch aus Edelstahl
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge