Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Universelle Staubmaske, Cyrano®

Lieferant: DELTALYOVALMY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

CYRANO-XC CYRANO-XI12
VALMCYRANO-XCEA 78.6 EUR InStock
VALMCYRANO-XC VALMCYRANO-XI12
Universelle Staubmaske, Cyrano®
Masken Hygiene-Masken
Die becherförmige FFP3-Maske ist sowohl zuverlässigen als auch leicht. Die Atemwege werden in 10-g-Bequemlichkeit gehüllt.

  • Außergewöhnlicher Atemkomfort, vergleichbar mit einer FFP1-Maske
  • Luftdichte Fütterung an der Nase, das die Maske ab dem ersten Einatmen vollständig luftdicht macht
  • Es muss kein Nasenstück angepasst werden
  • Eine perfekte Abdichtung ist während der gesamten Arbeitszeit gewährleistet
  • 100% recycelbar

Inhalation von 95 l/min

Zertifizierungen: EN149:2001 + A1:2009, EN14683:2006, EFB 99,9%

Verpackung: Spenderkarton mit 10 oder Blister a 5.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge