Säulentyp: SPE-Säule, Bond Elut™, EnvirElut, Straight barrel cartridge oil and grease, PP, Inhalt: 20 ml, Bettgewicht: 5 g
Lieferant: VARIAN
Säulentyp: SPE-Säule, Bond Elut™, EnvirElut, Straight barrel cartridge oil and grease, PP, Inhalt: 20 ml, Bettgewicht: 5 g
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
ENVIRELUT-OIL&GREASE, 5GM 20ML, 1 * 20 ST VARI12272001 1 * 20 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 12272001
Lokale Artikelnummer:: VARI12272001
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder