Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
12108603 12258506 12108301B 12108601 12108603T 12281306 12108303 5982-0603 12108301 12108206 12108303B
549-0809EA 189 EUR InStock
549-0809 549-0838 VARI12108301B 549-0808 549-0810 VARI12281306 VARI12108303 VARI5982-0603 VARI12108301 VARI12108206 VARI12108303B
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Chromatographiesäulen
Bond Elut™ Plexa PCX uses a polymeric cation exchange resin that combines the outstanding properties of Bond Elut™ Plexa - superior flow characteristics and improved analytical performance - with strong cation exchange functionalities. This mixed-mode SPE sorbent removes neutral and acidic interferences from the matrix, concentrates basic analytes and therefore improves sensitivity in the determination of basic compounds.
  • Faster flow rates improve productivity
  • Extraction cleanliness and reduced interference improve precision
  • Simplified, single method
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..