Capillary tubings, stainless steel, J&W UltiMetal plus
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CP6577 CP6580 CP6575 CP6572 CP6578 CP6579 CP6576
VARICP6577EA 159 EUR InStock
VARICP6577 VARICP6580 VARICP6575 HEWLCP6572 VARICP6578 VARICP6579 VARICP6576
Capillary tubings, stainless steel, J&W UltiMetal plus
Schläuche Chromatographie-Schläuche
UltiMetal Plus Stainless Steel Capillary Tubing products are the preferred choice for most applications due to its inertness and robustness.
  • UltiMetal Plus deactivation
  • Chemical deactivation provides an inert surface for analysis of active analytes at trace levels
  • Virtually unbreakable stainless steel tubing which provides robustness
  • Three types of products available: transfer lines, with ¹/₁₆" outer diameter, guard columns and 50 m capillary tubing
These tubing products can be used as transfer lines, guard columns or for making connections in GC. TheMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..