Kapillarsäulen, P-Carbowax 400
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CP7527
VARICP7527EA 1310 EUR InStock
VARICP7527
Kapillarsäulen, P-Carbowax 400
Chromatographiesäulen
CP-Carbowax 400 bietet die höchste Auflösung für Amylalkohole für eine genaue Qualitätsprüfung.
  • Hohe Plättchenzahl, auch bei 0 °C, für zuverlässige Analyse der flüchtigsten Verbindungen
  • Speziell für diese Anwendung entwickelt und getestet, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten
  • Ideal für die Analyse flüchtiger Bestandteile in alkoholischen Getränken
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..