Kapillarsäulen, CP-Sil 5 CB für Schwefel
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CP7529
VARICP7529EA 876 EUR InStock
VARICP7529
Kapillarsäulen, CP-Sil 5 CB für Schwefel
Chromatographiesäulen
  • Spurenanalyse flüchtiger Schwefelverbindungen bis C7-Mercaptan für höhere Produktivität
  • Unpolare Phase liefert genaue Ergebnisse basierend auf der Volatilität
  • Hohe Inertheit, eluiert SO₂ für hochwertige Daten und niedrige Nachweisgrenzen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge