Hydrolysis unit, HU 6
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F30300150
VELPF30300150EA 3590 EUR InStock
VELPF30300150
Hydrolysis unit, HU 6
Extraktoren Rohfaserbestimmungssysteme
Convenient, reliable and safe acid and basic hydrolysis unit, for sample preparation prior to extraction for total fat determination.
  • Fast and precise heating with 0,5 °C temperature stability and homogeneity
  • Convenient operation saving user time
  • Faster and enhanced filtration thanks to valves that allow selective interruption of the vacuum at each position
  • Continuous filtration and rinsing six samples in parallel
  • Intuitive digital interface
  • Low energy consumption
The HU 6 hydrolysis unit is the ideal solution for treatment prior to solvent extractionMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..