Vortex-Schüttler, RX3 und ZX3
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F202A0176 F202A0171 SA202A0176
444-2000EA 185 EUR InStock
444-2000 444-0915 VELPSA202A0176
Vortex-Schüttler, RX3 und ZX3
Schüttler Vortex-Schüttler
Vortex-Mixer mit epoxidbeschichtetem Aluminium-Druckgussgehäuse, das eine gute chemische Beständigkeit bietet. Vier Füße sorgen für Stabilität auf der Arbeitsfläche. In zwei Ausführungen erhältlich.
  • RX3 arbeitet im Touch-Modus mit einer festen Vibrationsgeschwindigkeit von 3000 min⁻¹
  • ZX3 verfügt über zwei Modi – manuell oder kontinuierlich, die Geschwindigkeit kann von 0 bis 3000 min⁻¹ eingestellt werden
  • Die maximale Vibrationsgeschwindigkeit kann niedriger sein, wenn zusätzliches Zubehör hinzugefügt wird (max. 800 min⁻¹), da eine hohe Vibrationsgeschwindigkeit dazu führen kann, dass die Probe verschüttet wird oder das Röhrchen herausfliegt
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60259: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60259: IP 20
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge