Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnetrührer mit Heizplatte, AREX Digital und AREX Digital PRO

Lieferant: VELP SCIENTIFIC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SC20500410
VELPSC20500410EA 519 EUR InStock
VELPSC20500410
Magnetrührer mit Heizplatte, AREX Digital und AREX Digital PRO
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Magnetrührer mit Heizplatte aus keramikbeschichteter Aluminiumlegierung, die eine gleichmäßige Hitzeverteilung und hervorragende chemische Beständigkeit sowie Kratzschutz bietet und leicht zu reinigen ist. Die Geräte sind geeignet für den Dauerbetrieb, bieten eine genaue Temperaturregelung und eine stabile Platte und verfügen über eine erhöhten Vorderseite mit Ablaufrinne, die vor Verschütten und Auslaufen schützt. Das Bedienfeld ist von der Heizplatte getrennt, um eine erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Einfach zu bedienen, Temperatur und Drehzahl werden über zwei Drehknöpfe geregelt. Hitzewarnleuchte leuchtet ab einer Plattentemperatur über 50 °C auf.

  • Maximale Sicherheitstemperaturgrenze kann zwischen 50 und 370 °C eingestellt werden
  • Digitalanzeige zeigt die eingestellte Rührgeschwindigkeit sowie Soll- und Isttemperatur
  • Die Modelle halten die Drehzahl konstant, auch wenn sich die Probenviskosität ändert
  • Beide Geräte unterstützen AluBlocks™ oder hemisphärische Schalen bis zu 1 Liter für unterschiedliche Heiz- und Rührexperimente, und machen den Magnetrührer mit Heizplatte zu einer personalisierten Arbeitsstation

AREX Digital PRO is one of the most advanced hotplate stirrers. By turning the left knob it is possible to adjust the temperature (up to 370 °C), whilst the right one controls the stirring speed (up to 1500 rpm). SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes (counter-reaction).

The AREX Digital PRO hotplate stirrer ensures a high level of safety and protection for the user. The control panel is easily accessible, positioned at a safe distance from heat sources and is protected against possible damage caused by liquid spills thanks to a dedicated run-off groove.

AREX Digital PRO can be programmed with a maximum safety temperature, useful for some applications to avoid exceeding certain temperatures, and preventing unintentional heat up. In addition, a high temperature warning 'Hot Plate Warning' is activated and displayed even when the instrument is turned off, until the plate temperature has cooled to below 50 °C. The pressure die-cast structure is designed so that accidental liquid spills cannot reach the internal parts of the hot plate stirrer.

The AREX Digital PRO has a low profile design for an outstanding comfort. The front panel is inclined, this facilitates use and allows the user to easily read digital displays. The CerAlTop™ , made of aluminium alloy covered with ceramic, ensures excellent temperature homogeneity and optimum heat transfer across the entire surface, of up to 370 °C. The special protective white ceramic coating that ensures ease of cleaning and excellent resistance to chemicals, scratches and surface abrasions.

Zertifizierungen: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
cNEMKOus Certificate of Compliance
CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Zubehörinformationen: VELP Hemispheric bowls are an ideal replacement for oil baths and mantles ensuring clean and safe analysis with round bottom flasks. Hemispheric bowls fit the Ø 135 mm plate and the flask surface precisely, ensuring fast heat transfer.

Lieferumfang: AREX Digital mit einem externen PT100-Fühler zur direkten Temperatursteuerung von Flüssigkeiten bis zu 250 °C, mit einer Genauigkeit von ±1,0 °C (Stützstab ist nicht inklusive). AREX Digital PRO umfasst einen digitalen VTF Thermoregulator mit Zeitschaltuhr für den unbeaufsichtigten Betrieb, zur Temperaturreglung bis 300 °C, mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge