Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sani-Tech® STHT®-R-Schläuche

Lieferant: Saint-Gobain Performance plastics

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

STHT-R-0250 STHT-R-0500 STHT-R-0125 STHT-R-0375 STHT-R-0250F STHT-R-0250-DB STHT-R-0250F-D STHT-R-0375F STHT-R-0375F-D STHT-R-0500F STHT-R-0500F-D STHT-R-0750F STHT-R-0750-DB STHT-R-0875F STHT-R-1000 STHT-R-1000F STHT-R-1000-DB STHT-R-1000F-D
VERNSTHT-R-0250EA 1460 EUR InStock
VERNSTHT-R-0250 VERNSTHT-R-0500 VERNSTHT-R-0125 VERNSTHT-R-0375 VERNSTHT-R-0250F VERNSTHT-R-0250-DB VERNSTHT-R-0250F-D VERNSTHT-R-0375F VERNSTHT-R-0375F-D VERNSTHT-R-0500F VERNSTHT-R-0500F-D VERNSTHT-R-0750F VERNSTHT-R-0750-DB VERNSTHT-R-0875F VERNSTHT-R-1000 VERNSTHT-R-1000F VERNSTHT-R-1000-DB VERNSTHT-R-1000F-D
Sani-Tech® STHT®-R-Schläuche
Schläuche Transferschlauch
Der geflechtverstärkte, platingehärtete Silikonschlauch Sani-Tech® STHT®-R ist ein ultraflexibler, hochreiner Schlauch, der für Anwendungen mit höheren Drücken entwickelt wurde. Es wird aus Silikonharz der Sondermarke Sani-Tech® 65 hergestellt. Der Sani-Tech STHT-R-Schlauch widersteht extremen Temperaturen, Ozon, Strahlung, Feuchtigkeit, Druckverformungsresten, Witterungs- und chemischen Einflüssen. Es verleiht den transportierten Flüssigkeiten weder Geschmack noch Geruch.

  • Silikonschlauch in biopharmazeutischer Qualität
  • Hohe Druckwerte
  • Ultra flexibel
  • Verbesserter Biegeradius gegenüber drahtverstärktem Schlauch
  • Autoklavierbar und sterilisierbar
  • Temperaturbereich von –62 °C (–80 °F) bis 260 °C (500 °F)
  • Vermittelt keinen Geschmack oder Geruch
  • Erhältlich in den Längen 25 oder 50 Fuß

Der Sani-Tech® STHT®-R-Schlauch hält auch wiederholtem Autoklavieren und Sterilisieren stand und widersteht dem Anhaften von Blutprodukten und anderen Hygieneflüssigkeiten. Es ist ideal für Anwendungen wie Einwegbaugruppen, biopharmazeutische Herstellung, Filtration und Flüssigkeitstransfer.

Härtegrad: 65 (Shore A)

Zertifizierungen: Erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI, des Europäischen Arzneibuchs 3.1.9, der ISO 10993 und der FDA.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge