F-700 M58 Spektralfilter fr QUANTUM und FUSION Imager besonders enger Emmissionsbereich z.B. fr CY5/Alexa 647/DyLight 680 Qualittsstandard OD6, ca. 95% Transmission, Hard coating 1 * 1 ST
Lieferant: VILBERT LOURMAT
F-700 M58 Spektralfilter fr QUANTUM und FUSION Imager besonders enger Emmissionsbereich z.B. fr CY5/Alexa 647/DyLight 680 Qualittsstandard OD6, ca. 95% Transmission, Hard coating 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
F-700 M58 Spektralfilter für QUANTUM und FUSION Imager besonders enger Emmissionsbereich z.B. für CY5/Alexa 647/DyLight 680 Qualitätsstandard OD6, ca. 95% Transmission, Hard coating 1 * 1 ST VILB171041571 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 171041571
Lokale Artikelnummer:: VILB171041571
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder