Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mikrofasertuch-Rollen, MicroRoll

Lieferant: FHP VILEDA SCS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

122583 149041
115-1388EA 127 EUR InStock
115-1388 VILE149041
Mikrofasertuch-Rollen, MicroRoll
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Das leichte Mikrofaser-Wischtuch (70% polyester, 30% polyamid) bietet eine hervorragende fusselfreie Reinigungsleistung mit 99,9%-iger Entfernung von Bakterien.

  • Gutes Reinigungsergebnis in einem Arbeitsschritt: extrem wichtig auf empfindlichen Oberflächen wie Glas oder Spiegeln
  • Semi-Einweg-Konzept mit Tuch-auf-Rolle: keine Hygieneprobleme durch Kreuzkontamination

Die ultrafeinen Mikrofasern scheuern und absorbieren Schmutz von der Oberfläche und hinterlassen nur winzigste Wassertropfen. Sie können auf allen wasserabweisenden Oberflächen wie Arbeitsflächen, Schränken, Tresen, Tischen sowie Spülbecken, Toiletten und Fliesen angewendet werden.

Farbe: Weiß

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge