Flasche, Weithals, PP, rund, mit Schraubverschluss
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
101789 101589 101689 101889 101989 102089 102189
215-2980EA 47.5 EUR InStock
215-2980 215-2978 215-2979 215-2981 215-2982 VITL102089 VITL102189
Flasche, Weithals, PP, rund, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, transparent.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +125 °C, autoklavierbar
  • Kann in Mikrowellen verwendet werden
Kann überall im Labor zur Probenahme verwendet werden. Weite Öffnung ermöglicht schnelle Befüllung und Entnahme von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge