Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sicherheits-Spritzflaschen, Eng-/Weithals mit Namensaufdruck

Lieferant: VITLAB

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

133381 135181 135281 135381
215-6764EA 111 EUR InStock
215-6764 VITL135181 VITL135281 VITL135381
Sicherheits-Spritzflaschen, Eng-/Weithals mit Namensaufdruck
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 80 °C (kurzzeitig bis 90 °C)

Farbige Inhaltsangabe in Deutsch, Englisch und Französisch.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge