Stoppers for standard ground joints, PP
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90694 90794 90894 90994 91094 91194 91294 91394 91494
VITL90694EA 8.2 EUR InStock
VITL90694 VITL90794 VITL90894 VITL90994 VITL91094 VITL91194 VITL91294 VITL91394 VITL91494
Stoppers for standard ground joints, PP
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
  • Autoclavable at 121 °C
Zertifizierungen: According to DIN EN 285
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge