Formalinlösung 10% Stabilised, TECHNICAL, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: 0,5-1,5 % MeOH
VELS9713.5001EA 0 EUR InStock
VELS9713.5001 VWRS9713.9185
Formalinlösung 10% Stabilised, TECHNICAL, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
Formalinlösung
Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (Formaldehyd) 3,5 - 4,5 %
pH-Wert (20°C) 6,9 - 7,1
Methanol 0,5 - 1,5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge