VWR®, Kryoboxen für Gefriergeräte mit ultraniedrigen Temperaturen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
97014-322
VWRU97014-322EA 169 EUR InStock
VWRU97014-322 479-2214
VWR®, Kryoboxen für Gefriergeräte mit ultraniedrigen Temperaturen
Boxen Kryoboxen
Kryoboxen, Hartpappe, robust, wasserabweisend, mit Deckeln für Probenaufbewahrung.
Zur Verwendung in Gefriergeräten mit ultraniedrigen Temperaturen.
Bestellinformation: Trennelemente können auf Anfrage separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge