Analytische HPLC-Säulen, Symmetry® C18
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WAT054275 WAT046980 WAT066224 WAT200632 WAT045905 WAT054225 186000695 WAT056975 186000690 186002090 WAT066220 WAT200625 186000207
WATEWAT054275EA 1730 EUR InStock
WATEWAT054275 WATEWAT046980 WATEWAT066224 WATEWAT200632 WATEWAT045905 WATEWAT054225 WATE186000695 WATEWAT056975 WATE186000690 WATE186002090 WATEWAT066220 WATEWAT200625 WATE186000207
Analytische HPLC-Säulen, Symmetry® C18
Chromatographiesäulen
Symmetry® C8-Säulen verfügen über monofunktional gebundene C18-Liganden auf einer hochreinen, basendeaktivierten Silica.
Symmetry®-Säulen verfügen über die strengsten Säulenspezifikationen in der Branche, um hochreproduzierbare chromatographische Ergebnissen zu erzielen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge