Analytische HPLC-Säulen, XTerra® RP18
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
186000434 186000662 186000496 186000492 186000442 186000410
WATE186000434EA 1140 EUR InStock
WATE186000434 WATE186000662 WATE186000496 WATE186000492 WATE186000442 WATE186000410
Analytische HPLC-Säulen, XTerra® RP18
Chromatographiesäulen
XTerra® RP18-Säulen sind hybridbasierte Umkehrphasen-C18-Säulen für allgemeine Anwendungen, die die patentierte Technologie eingebetteter polarer Gruppen von Waters enthalten, um die Peakformleistung für hochbasische Verbindungen zu verbessern. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Silicabasis.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge