Analytische HPLC-Säulen, XTerra® MS C8
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
186000433 186000399
WATE186000433EA 1550 EUR InStock
WATE186000433 WATE186000399
Analytische HPLC-Säulen, XTerra® MS C8
Chromatographiesäulen
XTerra® MS C8-Säulen sind hybridbasierte Allzweck-Umkehrphasen-C8-Säulen für allgemeine Anwendungen, die für die Kompatibilität mit Massenspektrometrieanwendungen konzipiert sind. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Silicabasis.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge