Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ BEH C8
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
186003192 186003055 186003054
WATE186003192EA 2080 EUR InStock
WATE186003192 WATE186003055 WATE186003054
Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ BEH C8
Chromatographiesäulen
Das XBridge™ BEH C8-Sorptionsmittel ist im Vergleich zum XBridge™ BEH C18-Sorptionsmittel weniger retentiv. Das trifunktional gebundene Sorbens bietet den breitesten nutzbaren pH-Bereich (1 bis 12), eine hervorragende Stabilität bei niedrigen pH-Werten und ein extrem geringes Säulenbluten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge