Analytische HPLC-Säulen, Nova-Pak® C18
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WAT044380 WAT015220 WAT086344 WAT011695 WAT044375
WATEWAT044380EA 481 EUR InStock
WATEWAT044380 WATEWAT015220 WATEWAT086344 WATEWAT011695 WATEWAT044375
Analytische HPLC-Säulen, Nova-Pak® C18
Chromatographiesäulen
Nova-Pak® C18-Säulen sind silicabasierte Allzweck-Umkehrphasen-C18-Säulen, die auf der 4-µm-Partikeltechnologie basieren.
  • Hohe Auflösung
  • Effiziente Trennungen
  • Schnelle Chromatographie
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge