Whatman™ 903 Proteinsaver Sample Collection Card
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10531018
WHAT10531018EA 203 EUR InStock
WHAT10531018
Whatman™ 903 Proteinsaver Sample Collection Card
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung biologischer Proben
Die Whatman 903 Probenahmekarten sind für die Sammlung biologischer Flüssigkeiten vorgesehen.
  • Gebrauchsfertige Karten sparen Zeit bei der Probenahme, beim Transport und der Archivierung
  • Strenge Qualitätskontrollen und ISO-9001-Herstellungsstandards gewährleisten hohe Qualität, Reproduzierbarkeit und Reinheit
  • Auswahl zwischen der Proteinsaver-Karte mit fünf Probenpunkten und der Proteinsaver Snap-Apart-Karte mit vier Punkten
Der Bereich für die Probenahme ist mit fünf Kreisen versehen; jeder Kreis fasst 75 bis 80 µl der Probe. Auf dem Umschlag befinden sich Felder für Name und Datum der Probenahme sowie das Symbol für Biogefährdung. Die Proteinsaver-Karte passt in wiederverschließbare Whatman™ Folienschutzbeutel zur Aufbewahrung (separat erhältlich).
The cards are ready to use and provide easy collection, identification, and transport of samples, without the need for costly freezers or dry ice delivery.
Zertifizierungen: Under current regulations, specimen collection cards, including neonatal screening cards, which are to be used for human diagnostic tests, are classified as "other" IVD devices under the European IVD Directive and require the CE mark if sold within the European Union. All 903 specimen collection devices manufactured and printed by Whatman for neonatal testing in the EU undergo post-printing quality control and carry the CE mark.
Achtung! Bitte beachten: Whatman übernimmt keine Verantwortung für die Qualität oder Leistung von 903 Probenahme-Produkten, die von Drittanbietern umgewandelt, bedruckt oder verpackt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge