WHEATON® MicroLiter® μLplate® Schnappverschlüsse und μLmats™
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
07-0045MN 07-0045N 07-0045B 07-0045G 07-0045R 07-0070G 07-0070R 07-0075B 07-0075N 07-0075R 07-0020R 07-0020N 07-0020B 07-0070MN 07-0075MN 07-0021N
WHEA07-0045MNEA 308 EUR InStock
WHEA07-0045MN WHEA07-0045N WHEA07-0045B WHEA07-0045G WHEA07-0045R WHEA07-0070G WHEA07-0070R WHEA07-0075B WHEA07-0075N WHEA07-0075R WHEA07-0020R WHEA07-0020N WHEA07-0020B WHEA07-0070MN WHEA07-0075MN WHEA07-0021N
WHEATON® MicroLiter® μLplate® Schnappverschlüsse und μLmats™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Das Plate Sampling System™ ist eine umfassende Produktlinie von 96-Well-Mikroplatten für die Chromatographie und verwendet Verschlüsse, die denjenigen vertraut sind, die mit Standard-Chromatographiefläschchen arbeiten.
Polypropylen-μLplates™ verfügen über eine Vielzahl von Verschlüssen, die die Probe während des analytischen Probendurchlaufs stabilisieren und, falls erforderlich, nach der Injektion der Probe wieder verschließen. Sie können auch die Sicherheit eines Stopfens in Verbindung mit der Stärke eines mechanischen Verschlusssystems wählen. Mit dem mechanischen Verschlusssystem können sogar GC-Proben in das 96-Well-Format umgewandelt werden, indem der Einsatz mit begrenztem Volumen an der Innenfläche des Einsatzes versiegelt und der PTFE/Silikonkautschuk mithilfe einer mechanischen Dichtung komprimiert wird. Eine Vielzahl von Einsatzoptionen ermöglicht Ihnen die Auswahl der für Ihre Anwendung geeigneten Spezifikationen.
Das System kombiniert Mikroplatten, Glaseinsätze, μLmats™ und Kappen mit chromatographiebasierten Septen, um Ihnen sichere Gefäße für die Aufbewahrung flüchtigster Proben zu bieten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge