Flaschen, Serum, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
224007 224031 224033 224036 224037
216-3019EA 627 EUR InStock
216-3019 WHEA224031 WHEA224033 WHEA224036 WHEA224037
Flaschen, Serum, WHEATON®
Vials
Diese Flaschen bestehen gemäß den Anforderungen der USP Typ I aus 400 Borosilikatglas.
  • Geeignet für gängige Stopfen und Aluminiumabdichtungen
  • PP-Flasche kommt bei zahlreichen Verdünnungslösungen zum Einsatz
  • HDPE-Flasche wird häufig für Tiergesundheitsprodukte und zur Lagerung von Nichtarzneimitteln verwendet
  • 20 Minuten bei 121 °C autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge