BSB-Flaschen, mit „Robotic“-Stopfen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
227580
WHEA227580EA 336 EUR InStock
WHEA227580
BSB-Flaschen, mit „Robotic“-Stopfen, WHEATON®
Flaschen BSB-Flaschen
Hergestellt aus Typ I Borosilikatglas.
  • Mit „Robotic“-Stopfen aus Glas
  • Große Kapazität
Wir empfehlen diese 2-Liter-BOD-Flasche für langfristige BOD- und ultimative BOD-Analysen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge