BSB-Flaschen, mit „Robotic“-Stopfen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
227667
WHEA227667EA 1180 EUR InStock
WHEA227667
BSB-Flaschen, mit „Robotic“-Stopfen, WHEATON®
Flaschen BSB-Flaschen
Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I, schwarz.
  • Für lichtempfindliche Proben
  • Mit „Robotic“-Stopfen aus Glas
  • Zusätzliche undurchsichtige, schwarze Kappe
Dies ist eine standardmäßige 300-ml-BOD-Flasche mit schwarzer PVC-Kunststoffbeschichtung, die alles sichtbare Licht bis zu 800 nm blockiert. Dies verhindert die Sauerstoffproduktion durch Algen. Wir empfehlen diese Flasche für den Einsatz in Projekten zur marinen Photosynthese, bei denen Sie den Sauerstoff in einer hellen und einer dunklen Flasche vergleichen müssen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge