Eintauch-Probenehmer, Wheaton® Grab Sampler® I
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
990250
WHEA990250EA 1650 EUR InStock
WHEA990250
Eintauch-Probenehmer, Wheaton® Grab Sampler® I
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Dieser Probenehmer besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit Klemme für Probenflaschen.
  • Leichtbauweise: Aluminiumrohr mit Gelbchromatierung und Probenflasche mit Verschluss mit PTFE-Einlage
  • Kein physischer Zugang zum Probenahmebereich erforderlich
  • Verlängerte Verbindung zur Flasche ermöglicht das Öffnen und Schließen unter Wasser für eine sichere Probenahme
Ideal zur Probenahme an Hochwasserentlastungsanlagen und Docks.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge