Tropferspitzen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
242410 242401-01 242401 242404 242407 242424 242430 242431-01 242421 242421-01 242422 242423 242425 242426 242427 242428 242431 242418 242432 242433 242434 242436 242437 242438 242440 242402 242403 242405 242420 242408 242411 242411-01 242412 242413 242414 242415 242416 242417 242406 W242436-A W242431-A W242432-A W242433-A W242434-A W242437-A W242438-A W242440-A W242430-A W242401-01-A W242401-A W242402-A W242403-A W242404-A W242405-A W242406-A W242407-A W242408-A W242431-01-A W242410-A W242421-A W242422-A W242423-A W242424-A W242425-A W242420-A W242426-A W242427-A W242428-A W242415-A W242411-01-A W242411-A W242412-A W242413-A W242421-01-A W242416-A W242417-A W242418-A W242414-A
215-4784EA 48.6 EUR InStock
215-4784 215-4150 215-4776 215-4779 215-4782 215-4797 215-4802 215-4153 215-4794 215-4152 215-4795 215-4796 215-4798 215-4799 215-4800 215-4801 215-4803 215-4792 215-4804 215-4805 215-4806 215-4807 215-4808 215-4809 215-4810 215-4777 215-4778 215-4780 215-4793 215-4783 215-4785 215-4151 215-4786 215-4787 215-4788 215-4789 215-4790 215-4791 215-4781 215-4835 215-4831 215-4832 215-4833 215-4834 215-4836 215-4837 215-4838 WHEAW242430-A 215-4811 215-4812 215-4813 215-4814 215-4815 215-4816 215-4817 215-4818 215-4819 215-4830 215-4820 WHEAW242421-A WHEAW242422-A WHEAW242423-A WHEAW242424-A WHEAW242425-A 215-4829 WHEAW242426-A WHEAW242427-A WHEAW242428-A 215-4826 215-4821 215-4822 215-4823 215-4824 WHEAW242421-01-A 215-4827 WHEAW242417-A 215-4828 215-4825
Tropferspitzen, WHEATON®
Verschlüsse Tropfverschlüsse
LDPE, farbig.
  • Tropferspitze mit erweiterter Kontrolle
  • Jeweils einen Tropfen abgeben
  • Durchschnittliche Tropfengröße 44 ±6 μl
Bestellinformation: Spitzen in verschiedene Farben erhältlich und in Kartons zu 100 oder 1000 verpackt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..