WHEATON® COMPLETEPACK Sterile Components, Stoppers Only
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
W988003-S W988004-S W988005-S W988006-S W988007-S W988008-S
WHEAW988003-SEA 1840 EUR InStock
WHEAW988003-S WHEAW988004-S WHEAW988005-S WHEAW988006-S WHEAW988007-S WHEAW988008-S
WHEATON® COMPLETEPACK Sterile Components, Stoppers Only
Stopfen Gummistopfen
  • Sterilised, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) primary packaging components
  • Complete manufacturing and certificate of analysis traceability
  • Ready-to-use, Just-in-time, minimum 180 day shelf life from time of shipment
  • Container Closure Integrity (CCI) validation
Zertifizierungen: USP 788 / EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections (Vials and Stoppers), USP 85/ EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test (Vials and Stoppers) and lot certified to SAL 10⁻⁶ (Vials, Stoppers, and Seals), USP 660 / EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP 381 / EP 3More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..