Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 500 ml, Lnge: 250mm, Schliff: NS 29/32, Ventilhahn m. PTFE-Ventil, Bohrung: 2,5mm, aus Borosilikatglas 3.3 1 * 1 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 500 ml, Lnge: 250mm, Schliff: NS 29/32, Ventilhahn m. PTFE-Ventil, Bohrung: 2,5mm, aus Borosilikatglas 3.3 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazität: 500 ml, Länge: 250mm, Schliff: NS 29/32, Ventilhahn m. PTFE-Ventil, Bohrung: 2,5mm, aus Borosilikatglas 3.3 1 * 1 ST WITG0.778.102.V 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0.778.102.V
Lokale Artikelnummer:: WITG0.778.102.V
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..