Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 2000 ml, Lnge: 300mm, Schliff: NS 29/32, Hahn m. Hohlkken, Bohrung: 2,5mm, aus Bo rosilikatglas 3.3 1 * 1 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 2000 ml, Lnge: 300mm, Schliff: NS 29/32, Hahn m. Hohlkken, Bohrung: 2,5mm, aus Bo rosilikatglas 3.3 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazität: 2000 ml, Länge: 300mm, Schliff: NS 29/32, Hahn m. Hohlküken, Bohrung: 2,5mm, aus Bo rosilikatglas 3.3 1 * 1 ST WITG0.778.104 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0.778.104
Lokale Artikelnummer:: WITG0.778.104
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder