Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 50 ml, Lnge: 145mm, Kern: NS 14/23, Ventilhahn m. PTFE-Ventil, Bohrung: 2,5mm, aus Borosilikatglas 3.3 1 * 1 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazitt: 50 ml, Lnge: 145mm, Kern: NS 14/23, Ventilhahn m. PTFE-Ventil, Bohrung: 2,5mm, aus Borosilikatglas 3.3 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Auffangkolben (Schlenk), zylindrisch, Kapazität: 50 ml, Länge: 145mm, Kern: NS 14/23, Ventilhahn m. PTFE-Ventil, Bohrung: 2,5mm, aus Borosilikatglas 3.3 1 * 1 ST WITG0.778.203.V 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0.778.203.V
Lokale Artikelnummer:: WITG0.778.203.V
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder