Vollpipetten, 4,0 ml, Klasse AS, USP, mit einer Marke, Wartezeit 5 s., DIFFICO braun, Color-Code 2 x rot alle Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro VE geliefert 1 * 12 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Vollpipetten, 4,0 ml, Klasse AS, USP, mit einer Marke, Wartezeit 5 s., DIFFICO braun, Color-Code 2 x rot alle Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro VE geliefert 1 * 12 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Vollpipetten, 4,0 ml, Klasse AS, USP, mit einer Marke, Wartezeit 5 s., DIFFICO braun, Color-Code 2 x rot alle Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro VE geliefert 1 * 12 ST WITG3.535.040.USP 1 * 12 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 3.535.040.USP
Lokale Artikelnummer:: WITG3.535.040.USP
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder