Messkolben, Klasse A, klar
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3.664.016.BL 3.664.00214.BL 3.664.002.BL 3.664.00314.BL 3.664.003.BL 3.664.006.BL 3.664.011.BL 3.664.012.BL 3.664.015.BL 3.664.020.BL 3.664.025.BL 3.664.050.BL 3.664.100.BL 3.664.200.BL 3.664.00114.BL 3.664.00214
613-4325EA 20.2 EUR InStock
613-4325 WITG3.664.00214.BL WITG3.664.002.BL WITG3.664.00314.BL WITG3.664.003.BL WITG3.664.006.BL WITG3.664.011.BL WITG3.664.012.BL WITG3.664.015.BL WITG3.664.020.BL WITG3.664.025.BL WITG3.664.050.BL WITG3.664.100.BL WITG3.664.200.BL WITG3.664.00114.BL WITG3.664.00214
Messkolben, Klasse A, klar
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PE-Stopfen.
  • DE-M-Kennzeichnung gemäß des deutschen Eichgesetzes
  • Mit Chargenzertifikat
Zertifizierungen: Toleranz gemäß DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge